Du søkte etter: Urglass
VWR har urglass i flere størrelser og materialer, blant annet borosilikatglass, PTFE og PP.
VWR har urglass i flere størrelser og materialer, blant annet borosilikatglass, PTFE og PP.
17  treff i ditt søk
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, Borosilikatglass, 3.3, klar med smeltet kant.
Produsent: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Watch glass, Sodaglass, Diam: 80 mm
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Dish, made of PTFE, white.
Produsent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Produsent: Brand
Beskrivelse: PTFE, white.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: PP, gjennomsiktig.
Produsent: KARTELL
Beskrivelse: Made of PTFE, white.
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Produsent: VITLAB
Beskrivelse: Watch dishes, made of PTFE, white.
Produsent: Kavalier
Beskrivelse: Soda-lime glass.
Artikkenummer: (PERCN9308003)
Produsent: PerkinElmer
Beskrivelse: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 Items
Produsent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Soda-lime glass.
Produsent: Brand
Beskrivelse: Soda-lime glass.
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass, with fused edges.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom