Du søkte etter: Veiepapir
VWR har et bredt utvalg av lette veiepapir, med glatte overflater og uten støv eller nitrogen. Plastbelagte veiepapir er fett- og fuktresistente. Veiepapir kommer i ulike former, størrelser og kvalitet på papiret.
VWR har et bredt utvalg av lette veiepapir, med glatte overflater og uten støv eller nitrogen. Plastbelagte veiepapir er fett- og fuktresistente. Veiepapir kommer i ulike former, størrelser og kvalitet på papiret.
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (516-0318)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For veiing av en rekke substanser (viskøse produkter, pulver, pasta, væsker).
UOM: 1 * 250 Items
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: This weighing paper dissolves residue free in acid solution, which is critical in applications such as Kjeldahl analysis of nitrogen in soil.
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: These Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical...
Artikkenummer: (611-9091)
Produsent: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: This is a transparent paper, smooth on both sides, which can be used as substitute for weighing boats. The smooth surface of the paper guarantees that...
UOM: 1 * 100 Items
Artikkenummer: (HEATHS120116)
Produsent: HEATHROW
Beskrivelse: These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
UOM: 1 * 500 Items
Produsent: HELLBRANDT OFFSET & KONTORARTI
Beskrivelse: Veiepapir, 120×120 mm
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom