  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (20)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "flaskelodd"
https://no-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  BOCHEM
Beskrivelse:   PVC covered steel rings.
Produsent:  HEATHROW
Beskrivelse:   Blyring, med blått vinylbelegg. Åpen eller lukket utforming. Åpen utforming, også egnet for beholdere med sidetilkoblinger. For stabiliserende glass- ...
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Laget av bly, med rødt vinylbelegg. Den myke, fleksible og blybelagte platen er ideell for stabilisering av beholdere i vann- eller oljebad, termostat...
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Produsent:  Bel-Art
Beskrivelse:   Blykjerne med grønt vinylbelegg. Åpen utforming (C-formet) er egnet for beholdere med sidetilkoblinger. For stabilisering av glass eller plastbeholder...
Produsent:  DELTALAB
Beskrivelse:   Weight, Flask Immersion, vinyl coating, Closed ring, For: Flasks 500 - 2000 ml, Diam indre: 57 mm
Artikkenummer: (214-1917)
Produsent:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse:   Weight, Flask Immersion, Lead with red PVC coating, Open C-shaped ring, For: Flasks 750 - 2000 ml, 1190 g, Diam indre: 100 mm
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7