VWR® Spec-Wipe® 5, Tørkekluter for renrom, ikke-vevd
Leverandør: VWR
21913-211
VWR® Spec-Wipe® 5, Tørkekluter for renrom, ikke-vevd
Papirservietter Renromsservietter Tørkepapir, renrom
Uvevde kluter som er behandlet 45% polyester / 55% cellulose.
  • Kombinasjon av polyester og cellulose, forbedrer absorpsjonsevnen
  • Vannfiltrert, noe som gir en slitesterk klut med mindre småpartikler
  • Slitesterk klut som produserer færre småpartikler enn andre uvevde kluter
  • Spesialbehandlet for å redusere utskillingen av partikler
Ideellefor å rengjøre overflater og laminære LAF-benker, for å absorbere vannsøl og søl av de vanligste løsningsmidlene, og for generell universalrengjøring.
Egnet for bruk i renrom i klasse 100, ISO 5.
Farge: Hvit