VWR®, Wipes for General Applications
Leverandør: VWR
VWR®
115-0202EA 0 NOK
115-0202 VWRU82003-822 115-0203 82003-820
VWR®, Wipes for General Applications
Papirservietter Tørkepapir og våtservietter Papirservietter til generell bruk
Absorberende, myke og tykke loddne tørkepapir som loer lite. For mange lette bruksområder innen laboratorier, elektronikk- og dataindustrien, farmasi, bioteknologi, optikk osv.
  • Høy absorpsjonsevne, i tre formater, tilgjengelig i ett enkelt eller tre lag
  • Praktisk dispenser med antistatisk plastfilmvindu for uttak
  • Bord- og veggfester for uttak av tørkepapir med én hånd er tilgjengelige separat
Farge: hvit