Svært godt egnet for rengjøring av grove, slipende eller ujevne overflater, men myk nok for ømfintlige overflater. Egnet for bruk innen farmasøytisk industri og bioteknologi.
- For kritisk prosessrengjøring og miljøer der generering av lavpartikler og fiber er kritisk
- Fremstilt av 100% dobbeltstrikket polyester vasket i renrom i ISO-klasse 4 for å redusere mengden av kontaminerende partikler og ekstraherbare stoffer
- Slitesterk dobbeltstrikking gjør det mulig med kraftig rengjøring, og den er også myk for ømfintlige overflater
- Leveres i lukkbare poser, slik at produktet forblir uskadd og renheten og løsningsmiddelet bevares
- Tilsatte kluter er tilgjengelig som tilleggsutstyr som reduserer bruken av løsningsmidler, kjemiske forbindelser og avfall
Egnet for bruk i renrom i klasse 10, ISO-klasse 4, for partikler >0,5 µm.
Farge: Hvit
Forpakning: Emballasje: De brettede klutene er pakket i en lukkbar pose.
Forpakning: De brettede klutene er pakket i en lukkbar pose.