  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "bod-malesystemer"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/18/18944918.jpg
VWR har BOD målesystemer til industrielt spillvann og andre spillvannsmålinger. Bestem vannkvaliteten effektivt med kviksølvfrie respirometriske systemer med digitale displays. Komplette rutinemålinger med seks eller tolv prøver i opp til 99 dager. Utvalgte system tildeler automatisk et unikt identifikationsnummer til hver prøve. BOD målesystemer leveres klare til bruk.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   BOD measurement system, OxiTop® Control AN 6, Applikasjon: Anaerob degradering
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   [EN]B.O.D. SENSOR SET 1 * 1 Items
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Respirometric measurement system for BOD without mercury for determining the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic biological microorganisms ...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   BOD-målesystemer, OxiTop® Control B6 pakke for 6 plasser med 6 kolber PF45/500, Duran og 6 OxiTop®AD/SK-adaptere, autoklaverbare, Applikasjon: Microbial soil respiration
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   BOD measurement system, OxiTop® Control S6 (6×510 ml bottles), Applikasjon: Biologisk nedbryting
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   OxiTop® Control består av et OxiTop® Control-målehode og en infrarød kontroller. Dette systemet er svært enkelt i bruk. Kontrolleren kan konfigurere o...
Produsent:  WTW
Beskrivelse:   BOD measurement system, OxiTop® IS6, Applikasjon: BOD
Produsent:  Lovibond Tintometer
Beskrivelse:   Manometric, respirometric BOD measurement using the Lovibond® BD 600 systems for determination of the quantity of oxygen required for biological degra...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 10
  1  2  Neste