BOF-måling, OxiTop® IS6
Leverandør: WTW
705-1002EA 43075 NOK
705-1002
BOF-måling, OxiTop® IS6
BOD respirometric measurement without mercury (Hg) according to EN 1889-2 for auto-control. The OxiTop® system was designed for the measurement of BOD from wastewater samples that are not highly contaminated, by measurement of the decrease of oxygen pressure and absorption of CO₂ generated in the sample bottle by NaOH.
  • Svært enkel å bruke og er uten kvikksølv
  • Målinger kan lagres i minnet i opptil 5 dager eller vises øyeblikkelig på den numeriske skjermen
  • Oppsett for 6 og 12 prøveflasker er tilgjengelige
  • Måleområder: 0...40/80/200/400/800/2000/4000 mg/L BOF
  • Automatisk temperaturfunksjon - hvis prøven er for kald, forsinkes starten på målingen
Til bruk sammen med en magnetrørerplattform og et inkubatorskap.
Leveringsinformasjon: The IS sets include the ready to use package of sample bottles, stirrer platform and stirrer bars, stirrer bar retriever, rubber sleeves, NaOH pellets, 1 each of overflow measuring flask 164 and 432 ml, nitrification inhibitor (thermostatic cabinet not included).