BOD-måling, OxiTop® Control 6
Leverandør: WTW
OxiTop®
705-1000EA 61175 NOK
WTWA208201
BOD-måling, OxiTop® Control 6
OxiTop® Control består av et OxiTop® Control-målehode og en infrarød kontroller. Dette systemet er svært enkelt i bruk. Kontrolleren kan konfigurere opptil 100 målehoder og motta målingsdataene ved hjelp av infrarød overføring. Hver prøve identifiseres og gjenkjennes av kontrolleren på en enkel måte takket være målehodene og deres unike serienummer. Kontrolleren er flerspråklig for å gjøre den så enkel som mulig å betjene. Den digitale skjermen er tydelig og gir trinnvis veiledning for alle brukerhandlinger.
  • Standard og rutinemessige målinger for 6 eller 12 prøver parallelt med automatisk dataoverføring
  • Kontrolleren har et område på mellom 0–40/80/200/400/800/2000/4000 mg/l BOD
  • Automatisk tilordning av et prøveidentifikasjonsnummer
  • Måleperiode: 0,5 t til 99 dager
  • Lagrer opptil 360 datasett.
OxiTop® Control 6
Komplett pakke for seks målinger samtidig med OxiTop® OC 100-kontroller og det induktive IS 6-røresystemet for nettstrømdrift 230 V / 50/60 Hz og 6 OxiTop® C-målehoder og tilhørende standardtilbehør.
Leveringsinformasjon: Leveres med brune prøveflasker, rørestaver, magnetrørerplattform, gummihylser, NaOH-pellets, én av hver overløpsmålekolbe på 164 ml og 432 ml og nitrifikasjonsinhibitor.