Bestemmelse av jordrespirasjon, OxiTop® Control B6/B6M
Leverandør: WTW
OxiTop®
705-1010EA 0 NOK
WTWA208232 WTWA208230 WTWA208231
Bestemmelse av jordrespirasjon, OxiTop® Control B6/B6M
Laboratoriemetode for måling av mikrobiell jordrespirasjon i henhold til DIN 19 737. Målinger av respirasjon brukes for prognoser, kartlegging og kontroll av saneringsarbeid, for målinger av biologisk nedbrytbarhet for stoffer (insektsmidler, soppmidler, gjødsel osv.) samt for utføring av toksisitetstester. Denne målingen er mulig med OxiTop®-control system og spesielle, praktisk testede målebeholdere på en svært nøyaktig, enkel og rimelig måte.
  • Enkel og nøyaktig
  • Kostnadseffektiv
  • Måleflaskene og adapterne kan autoklaveres ved 121 °C
  • Kontrolleren har en rekkevidde på 500 - 1350 hPa
  • Hodet blinker i 5 sekunder når det leses av kontrolleren
Målinger av jordrespirasjon kan utføres i 2 forskjellige typer flasker. For aktivt respirerende jord med sterk CO₂-utvikling anbefales MG1.0-måleflasken som med sin store åpning (ca. 100 mm Ø) gjør at den enkelt kan brukes med CO₂-absorbatorflasker med stort volum for påfølgende kvantitativ CO₂-måling.