  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (2)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "industrivekter"
https://no-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/52/18374052.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   A robust, reliable series of balances for a wide range of applications in the laboratory but also for general industrial use.
Produsent:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Easy operation with monolithic weighing technology for users who want to perform precise weighing.
Produsent:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   The Cubis® range represents a modular concept from Sartorius to allow the customer to choose the components that suit the application area that is of ...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Stainless steel platform or mild steel platform with 5 mm thick, fixed, top plate with four R60 alloy load cells with IP 67 rating. Easy to ...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Defender 5000-industrivektene er utviklet for generelle eller spesifikke veieoppgaver som kontrollveiing, telling, % eller dynamisk veiing. To utgaver...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Waterproof compact scales designed for the food industry. Features include keypad with two mechanical switches on V22PWE models and four on V22XWE mod...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   A multipurpose compact counting scale for producing precise results rapidly with weighing, parts counting, check counting and accumulation functions. ...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   The Ranger 7000 series are rugged, high performance industrial scales for the toughest jobs. Ten advanced application modes can provide results for co...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 43
  1  2  3  4  5  6  Neste