Vekter, matporsjonering, FD-serien
Leverandør: Ohaus
FD Series
611-2812EA 8025 NOK
611-2812 611-2811 611-2810
Vekter, matporsjonering, FD-serien
Vekter
Porsjonsvekt i rustfritt stål, utviklet for næringsmiddelindustrien. Den er holdbar og lett å rengjøre og gir en stabil vektvisning innen to sekunder. Vekten kan drives på nettstrøm eller batterier og har en funksjon for automatisk avstenging for å spare strøm. Vanlig batterilevetid er 120 timer. Bruksområder inkluderer kontrollveiing (positiv og negativ) med en "trafikklys"-indikator med tre LED-lamper og lydalarm for å veilede operatøren.
  • Innstillingstast for å oppgi målvekt
  • Justerbare føtter og vaterboble foran
  • Støtter HACCP-samsvar
  • Bakgrunnsbelyst LCD-skjerm med sifre på 19 mm (høyde)
  • Ekstern kalibrering
Leveringsinformasjon: Leveres med nettstrømadapter