Industrivekt, Defender 5000-serien
Leverandør: Ohaus
Defender 5000
611-2817EA 7375 NOK
611-2817 611-2825 611-2830 611-2832 611-2828 611-2829 611-2826 OHAU80501156 611-2824 611-2827 611-2833 611-2814
Industrivekt, Defender 5000-serien
Vekter
Defender 5000-industrivektene er utviklet for generelle eller spesifikke veieoppgaver som kontrollveiing, telling, % eller dynamisk veiing. To utgaver er tilgjengelige:
  • Skjerm: bakgrunnsbelyst LCD, indikator for over/godta/under
  • Drift: direkte nettstrøm (ingen ekstern adapter) eller oppladbart NiMH-batteri (tilleggsutstyr) med automatisk avstenging
  • Justerbare føtter og vaterboble
  • Kommunikasjon: RS232-grensesnitt, relékontroll (tilleggsutstyr), ekstra RS232, RS422/485
  • Ekstern kalibrering
D51P for tørre applikasjoner: ABS-indikator, panne i rustfritt stål av klasse 304 med malt stålramme, IP67-godkjent veiecelle av aluminium, malt stålkolonne, oppladbart NiMH-batteri som ekstrautstyr (be om informasjon).
D51XW for "washdown" applikasjoner: IP66-godkjent indikator i rustfritt stål, plattformramme og panne, IP67-godkjent veiecelle i rustfritt stål, kolonne i rustfritt stål.