  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (2)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "mekaniske-vekter"
https://no-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
Artikkenummer: (611-5365)
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Vekt, Mechanical, TJ611, Avlesning: 0,1 g, Veieområde: 610 g, Panne: 150 mm
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Vekt, Mechanical, Ingen tarering, enkel stråle, 1450-SD, Avlesning: 0,1 g, Veieområde: 2000 g, Panne: Ø 152 mm
Artikkenummer: (611-5357)
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Vekt, Mechanical, triple beam, Trippel stråle, 1650-00, Avlesning: 0,1 g, Veieområde: 610/2610 g, Panne: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (611-5196)
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 14
  1  2  Neste