  • Kriteria
    • På lager (8)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "trrstoffvekter"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rugged compact instruments for moisture determination of raw materials and finished products in the food, cosmetics, dairy, pharmaceutical, chemical a...
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture balances with large 5'' colour touch screeen display that gives a user friendly access to advanced applications and internal databases. Test ...
Produsent:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Easy to use, efficient, compact moisture analysers, introduced in 2014, to give fast repeatable results with an improved user interface.
Produsent:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   The MA100 is an accurate, flexible, configurable model with a user friendly keyboard and software prompts to easily access all the modes of operation ...
Artikkenummer: (611-1480)
Produsent:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   The range of performance features of this moisture analyser is ideal for daily routine use for in-process control.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   MB90 and MB120 moisture analysers simplify complex moisture analysis applications. Designed to increase precision and efficiency in the laboratory, th...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Disse grunnleggende modellene gir nøyaktige og reproduserbare resultater ved en lesbarhet på 0,1 % eller 0,05 %, og de er ideelle for mat, b...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   The MC2000 handheld grain moisture analyser is designed for accurate determination of grain moisture content in agricultural applications, including ...
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 9
  1  2  Neste