  • Kriteria
    • På et av våre lager lager (5)
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Du søkte etter: "brbare-vekter"
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"17"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (611-1565)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Et unikt produkt som kombinerer enkeltheten av en spatel med en vekt, for rask og mer nøyaktig måling av prøven. Spesielt nyttig innenfor matindustrie...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (611-3131)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 Each
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Rimelig og robust med LCD-display. Strømforsyning på vanlig måte eller med batteri med automatisk avstegning og indikering av for lavt batterinivå.
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Vekt, Portable, Navigator, NVL2101, Avlesning: 0,1 g, Veieområde: 2100 g, Panne: 194×203 mm
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Vekten i CL-serien er lett, bærbar og perfekt til mange bruksområder, som for eksempel kvalitetskontroll, formulering, jordprøver, smykker, brevpost o...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Produsent:  OHAUS
Beskrivelse:   Compact, rugged, pocket-size balance for simple, yet quality operation. Four choices of weighing units, gram, ounce, ounce troy, pennyweight.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert av din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 17
  1  2  3  Neste