Du søkte etter: Barometere
VWR har nøyaktige barometer for måling atmosfærisk trykk i f.eks. klasserom, laboratorier eller industri. Digitale modeller med enkel avlesning og sporing over 24 timers perioder; informasjon kan da lastes ned på PC for lagring eller analyser. Trippel skala tallskive barometer for ekstra sensitivitet. Tilbyr vegg- eller bord-feste. Sporbarhets sertifikater kan fås til noen av modellene. Værballong barometer er også tilgjengelig.
VWR har nøyaktige barometer for måling atmosfærisk trykk i f.eks. klasserom, laboratorier eller industri. Digitale modeller med enkel avlesning og sporing over 24 timers perioder; informasjon kan da lastes ned på PC for lagring eller analyser. Trippel skala tallskive barometer for ekstra sensitivitet. Tilbyr vegg- eller bord-feste. Sporbarhets sertifikater kan fås til noen av modellene. Værballong barometer er også tilgjengelig.
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (628-0041)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This barometer with triple-scale provides a sensitive measure of atmospheric pressure. Corrosion-proof, nickel-chrome.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-2330)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This digital barometer monitors barometric pressure, air temperature, relative humidity also barometric pressure trend and time.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-2630)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-2632)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® Traceable® memory loc, USB, data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity. This device can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-1922)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This compact, lightweight meter can measure barometric pressure, temperature and altitude. It graphically displays the barometric pressure trend, and ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (620-3303)
Produsent: Testo
Beskrivelse: Pocket absolute pressure meter. Very handy, small and easy to use, this barometer permits measurements of barometric air pressure by entering on-site ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (GRSG600407)
Produsent: Greisinger
Beskrivelse: This handheld meter with integrated absolute pressure sensor is suitable for measurements in air and non corrosive and non ionizing gases and liquids.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (763-0412)
Produsent: MÍLLER THERM
Beskrivelse: This baro, hygro and thermometer made from wood is designed for measurements of temperature, relative humidity and pressure.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Artikkenummer: (765-1090)
Produsent: MÍLLER THERM
Beskrivelse: Golden scale. Wooden plate Ø: 150 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom