Du søkte etter: Termostatblokker
Varmeblokker og kjølere. Modulbaserte, for å tilpasses til ulike typer rør,sentrifugerør, mikrosentrifugerør, ampuller reaksjons ampuller, og andre laboratoriebeholdere.Temperatur stabilitet.Moduler eller blokker kan kjøpes separat for å tilpasse spesielle behov. Riste varmeblokker og kjøleblokker blander prøver til gitt temperatur for å oppnå en homogen blanding. Prøvekonsentratorer gir rask prøvefordamping brukt sammen varmeblokk.
Varmeblokker og kjølere. Modulbaserte, for å tilpasses til ulike typer rør,sentrifugerør, mikrosentrifugerør, ampuller reaksjons ampuller, og andre laboratoriebeholdere.Temperatur stabilitet.Moduler eller blokker kan kjøpes separat for å tilpasse spesielle behov. Riste varmeblokker og kjøleblokker blander prøver til gitt temperatur for å oppnå en homogen blanding. Prøvekonsentratorer gir rask prøvefordamping brukt sammen varmeblokk.
75  treff i ditt søk
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: Merck
Beskrivelse: Pålitelighet, hastighet, presisjon og fremtidig kompatibilitet med det omfattende utvalget Spectroquant®-sett er de umiskjennelige kjennetegnene til t...
HMS Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Fremstilt av en massiv, eloksert aluminiumsblokk.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Mini block with thermometer well, not suitable for use with mini block heaters with heated lid, Brønnstørrelse: Ø 30,0 mm, For: 50 ml tubes, Antall hull: 2, Dybde: 72,4 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Aluminium block, For: 2,0 ml tubes, Antall hull: 40
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Interchangeable tube block, Brønnstørrelse: Ø 11,1 mm, For: 24×1,5 ml tubes**, Antall hull: 24, Dybde: 33,5 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The cooling thermal shake touch is designed for applications that require consistent, precise results. With heating, cooling and shaking capabilities,...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokk: For bruk som lavtemperaturvarmeplate eller for spesialboring.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Blokk, Brønnstørrelse: Ø 21,0 mm, For: 20 mm rundbunnet rør, Antall hull: 8, Dybde: 48,4 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Waste Reducing
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Waste Reducing
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® analogue block heaters are economical, versatile and compact.
Artikkenummer: (460-0249)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The combination of heating/cooling and shaking makes the Thermal Shake lite microtube shaking incubator ideal for many life science research ap...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (460-3261)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Disse allsidige enhetene er perfekte for inkubering og aktivering av kulturer, enzymreaksjoner, blod-urea-nitrogen-bestemmelser, immunanalyser, smelte...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Artikkenummer: (460-0353)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model, with heat...
UOM: 1 * 1 Items
Waste Reducing
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The Thermal Shake Touch is designed for applications that require consistent, precise results. With heating and shaking capabilities, this low profile...
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Grant-blokkene har en høyde på 63 mm, noe som sikrer nøyaktig temperaturkontroll for reagensrøroppgaver.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom