Du søkte etter: Termostatblokker med kjøling
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Grants termostatblokker/kjølere er kompakte, fleksible og enkle i bruk – de er ideelle for hurtig oppvarming og avkjøling av mikrorør samt et svært ef...
Artikkenummer: (GRANCH3-150EU)
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (TECN24120-00)
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (460-0226)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: ThermoStat™ C is ideal for accurately setting and maintaining temperatures, Peltier technology provides precise temperature control. A digital display...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BOEI115001-2)
Produsent: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Artikkenummer: (BARN88880030)
Produsent: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (TECN36620-17)
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HACHLTV073)
Produsent: Hach
Beskrivelse: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Temperaturområde: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: ASYNT
Beskrivelse: For kontrollert kjøling av kolber fra 25 til 1000 ml uten bruk av reaksjonsbeholdere med kappe. Enhetene har mulighet for aktiv temperaturkontrol...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom