Du søkte etter: Tilbehør til termostatblokker
29  treff i ditt søk
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokk: For bruk som lavtemperaturvarmeplate eller for spesialboring.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Fremstilt av en massiv, eloksert aluminiumsblokk.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Blokk, Brønnstørrelse: Ø 17,5 mm, For: 15/16 mm rundbunnet rør, Antall hull: 12, Dybde: 48,4 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Mini block without thermometer well, Brønnstørrelse: Ø 7,9 mm, For: 0,5 ml tubes, Antall hull: 24, Dybde: 21 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Interchangeable 384 well PCR plate thermal block with lid, Brønnstørrelse: Ø 4,0 mm, For: 1×384-well PCR microplate, Antall hull: 384, Dybde: 8,1 mm
Waste Reducing
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, VWR®, Aluminium block, For: 2,0 ml tubes, Antall hull: 40
Produsent: IKA
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, Single block, 20×11,5 mm Ø holes, For: Eppendorf Tubes®, 1,5 ml, Dybde: 36,9 mm
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Grant-blokkene har en høyde på 63 mm, noe som sikrer nøyaktig temperaturkontroll for reagensrøroppgaver.
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, Grant-bio, Block, interchangeable for 6×Ø 25 mm tubes
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, Grant-bio, Block for TS-DW, For: One Starlab® 96/1200 µl deep well plate
Produsent: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Artikkenummer: (460-0049)
Produsent: Cole-Parmer
Beskrivelse: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (NABE602211388)
Produsent: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: IKA
Beskrivelse: Med reaksjonsblokker kan det utføres synteser i kolber med rund bunn ved temperaturer på opptil 180 °C, slik at det ikke er nødvendig med oljebad...
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Blokktermostat, blokker, SmartBlock™ plates, thermoblock for microplates and deepwell plates, includes lid*
Tilbud
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom