Du søkte etter: Blottingapparat
VWR tilbyr et bredt utvalg av blotting apparater. Blotting instrumenter for Southern, Western og Northern dot blotting prosedyrer. Semi-tørr blotting systemer. Rask og effektiv overføring av proteiner til membran. De fleste blotting instrumenter inkluderer tilhørende utstyr.
VWR tilbyr et bredt utvalg av blotting apparater. Blotting instrumenter for Southern, Western og Northern dot blotting prosedyrer. Semi-tørr blotting systemer. Rask og effektiv overføring av proteiner til membran. De fleste blotting instrumenter inkluderer tilhørende utstyr.
15  treff i ditt søk
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PerfectBlue S and M tank electroblotters are designed to rapidly transfer nucleic acid or protein fragments from up to four polyacrylamide gels at a t...
Artikkenummer: (700-0291)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Med shiroGEL Mini PAGE-systemet for elektroblotting er det mulig med rask og enkel blotting av tre geler samtidig. Geler passer godt i kassettene med ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: PerfectBlue semi-dry electroblotters are designed for clean, rapid and effective transfer of proteins and nucleic acids from polyacrylamide or agarose...
Artikkenummer: (700-0416)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The kuroGEL semi-dry blotter provides great flexibility in a laboratory since it can be used for all types of blotting: Western, Southern and Northern...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Disse velutformede systemene med lav profil er utformet for effektiv overføring av proteiner og nukleinsyre til membraner. Bunnen inneholder en katode...
Artikkenummer: (786-163)
Produsent: G-Biosciences
Beskrivelse: Enhancer™ dot blot system allows for the rapid application of up to 384 protein or nucleic acid samples on to a 12×9 cm membrane for subsequent analys...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: TurboBlotter™-systemet er et raskt nedstrømsblottingsystem for overføring av DNA og RNA med høy oppløsning. Det tradisjonelle Northern/Southern-system...
Artikkenummer: (PIER84747)
Produsent: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: The Western blot roller is a simple, reusable tool for gently and easily removing trapped air bubbles when assembling transfer stacks in semi-dry or w...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Blottingapparat, Owl™, VEP-2 mini tank electro-blotting system, including transfer area: 90×90 mm, buffer volume: 1,4 l, L×W×H: 180×130×165 mm
Artikkenummer: (732-3879)
Produsent: Genscript
Beskrivelse: eZwest™ Lite is an automated western blotting device providing an easy and simple solution in your western blotting workflow. After proteins are trans...
UOM: 1 * 1 Each
Produsent: Genscript
Beskrivelse: eBlot® L1 wet protein transfer system is a highly efficient western blotting transfer system that uses a novel technology (patent pending) developed b...
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: Amersham™ ECL™ semi-dry blotters are designed to deliver outstanding electrophoretic transfer results using low current and voltage with a minimal amo...
HMS
Artikkenummer: (TE22)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: Transphor™ units use transverse electrophoresis to transfer proteins from polyacrylamide gels onto nitrocellulose and PVDF membranes. The optional Tra...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (ICNA11INSB8100)
Produsent: MP Biomedicals
Beskrivelse: TransDNA Express™ vacuum blotter is used to quickly and efficiently transfer DNA and RNA to membranes. Transfer is completed within an hour without an...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (80-6418-96)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: Perform 1-D and 2-D electrophoresis and electrotransfer in a single compact unit.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom