VWR®, Halvtørr blottingsenhet, 20×20 cm
Leverandør: VWR
700-7156EA 6918.74 NOK
700-7156
VWR®, Halvtørr blottingsenhet, 20×20 cm
Blottingapparat
Enheten er laget av robuste akrylkomponenter og er bygd for å overholde alle de lovfestede sikkerhetsbestemmelsene. Én elektrode er fremstilt av rustfritt stål og den andre av platinert titanium, noe som gjør dem praktisk talt korrosjonsfrie. Dette forhindrer at det legger seg utfellingsprodukt på membranen, og elektrodene varer så og si evig siden de ikke forringes. Enheten er utviklet for å gi et enhetlig system for overføring av proteiner og nukleinsyrer.
  • Det svært lave buffervolumet og den svært svake strømmen (0,8 mA per cm²) for geleen produserer svært lite varme, noe som forhindrer båndforvrengning
  • Overføringer kan utføres på under en time, avhengig av den molekylære vekten til molekylene som overføres
  • Både enkeltgeler og flere gelstabler kan brukes
Enhet B×L×H: 275×265×65 mm