Du søkte etter: Sentrifuger
VWR fører et bredt utvalg av sentrifuger. Gulvmodeller og bordsentrifuger. Sentrifugene kommer med ulike adaptere. Ulike rotorer for dine behov. Mikrosentrifuge i bordmodeller. Sentrifuger med kjøling eller for romtemperatur. Sentrifuger for å skille partikler, eller separere innhold av ulik densitet. Gulvsentrifuger med kjøling og eller puls spinnings muligheter. Quick- spin muligheter.
VWR fører et bredt utvalg av sentrifuger. Gulvmodeller og bordsentrifuger. Sentrifugene kommer med ulike adaptere. Ulike rotorer for dine behov. Mikrosentrifuge i bordmodeller. Sentrifuger med kjøling eller for romtemperatur. Sentrifuger for å skille partikler, eller separere innhold av ulik densitet. Gulvsentrifuger med kjøling og eller puls spinnings muligheter. Quick- spin muligheter.
146  treff i ditt søk
SearchResultCount:"146"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These small bench top centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries, as well as for acade...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The compact Micro Star 30 ventilated centrifuge is an economic, versatile, easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a high spe...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Angle rotor RA 8/15, max. RCF 4400xg, max. RPM 6000, max. capacity 8x15 ml conical, 17x120 mm
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries, as well as for academic rese...
Artikkenummer: (521-2849)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Perfekt for tørking av objektglass. Kan også brukes i kjølerom.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® MiniStar silverline, Rotor for 4x8 0,2 ml strips, For: MiniStar silverline
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The compact Micro Star 30R refrigerated centrifuge is an economic, versatile and easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a hi...
Artikkenummer: (521-3345)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The CompactStar CS8 is a small ventilated bench top centrifuge designed for the separation of various samples in the fields of chemistry, life science...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Replacement tube rotor, quick release, 8×1,5/2,0 ml tubes, for MiniStar blueline centrifuge
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries, as well as for academic rese...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹ / 2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as mic...
Tilbud
Artikkenummer: (521-1651)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Safe and easy to use centrifuge, delivering optimum performance in a compact unit.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (521-2853)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: CompactStar CS4-sentrifugen brukes til å separere ulike prøver innenfor kjemi, livsvitenskap, klinisk forskning og rutinemessig diagnose.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (521-3497)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Rotor for 4× (8×0,2 ml) PCR strips, max. 6000 RPM, For: MicroStar 12
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 146
no targeter for Bottom