Du søkte etter: Mikrosentrifuger
28  treff i ditt søk
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The compact Micro Star 30 ventilated centrifuge is an economic, versatile, easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a high spe...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹ / 2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as mic...
Tilbud
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Micro Star 21 and 21R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The compact Micro Star 30R refrigerated centrifuge is an economic, versatile and easy to use cross-over centrifuge which combines the features of a hi...
Artikkenummer: (521-2849)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Perfekt for tørking av objektglass. Kan også brukes i kjølerom.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (521-3497)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The PCR Plate Centrifuge II is a personal sized digital centrifuge designed to spin down droplets in PCR plates. Recommended before and after the use ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (521-1651)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Safe and easy to use centrifuge, delivering optimum performance in a compact unit.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Pico™ (ventilert) og Fresco™ (med kjøling) er tilgjengelige med to hastigheter. Pico™ og Fresco™ 17 egner seg svært godt til rutinemessig laboratoriea...
Produsent: Hettich
Beskrivelse: MIKRO 200 og 200 R er blant de raskeste sentrifugene i sin klasse – med en maksimal hastighet på 15000 min⁻¹ og en RCF på 21382×g.
Artikkenummer: (521-1897)
Produsent: Hettich
Beskrivelse: This versatile centrifuge can be used with four different rotors.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (AXYG601-05-021)
Produsent: Corning
Beskrivelse: Axygen® Axyspin is a high-performance refrigerated microcentrifuge designed to quickly process samples for applications such as nucleic acid and prote...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Hettich
Beskrivelse: Kraftfulle, kompakte bordsentrifuger som er svært stillegående, til behandling av mikroliterrør på 0,2 til 2,0 ml, brukes i kliniske laborat...
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Artikkenummer: (521-1401)
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Perfekt for sentrifugering av et lite antall prøver til høye standarder.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: This air-cooled centrifuge covers a range of very frequent applications. Focusing on standard applications, it is an essential piece of equipment for ...
Tilbud
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one ...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom