VWR® MiniStar silverline, Mikrosentrifuge
Leverandør: VWR
VWR® MiniStar silverline
521-2846EA 3675 NOK
521-2846 521-2845 521-2844
VWR® MiniStar silverline, Mikrosentrifuge
Sentrifuger Mikrosentrifuger
Disse sentrifugene er utviklet for bruksområder som ikke krever sentrifugering i høy hastighet, for eksempel mikrofiltrering og celleseparasjon. Kan også brukes i kjølerom. Når lokket lukkes, akselererer rotoren raskt til maksimal hastighet. Når knappen foran på enheten trykkes, stopper driften og lokket åpnes. Enheten kan også slås av og på med bryteren på baksiden.
  • Metallsokkel med ABS-kabinett og gjennomsiktig sikkerhetsdeksel
  • Stillegående og kompakt utforming
  • Starter og stopper på sekunder
  • Enkel å betjene for åtte mikrorør eller fire strips
Bestillingsinformasjon: MiniStar silverline leveres med 8×1,5/2,0 ml rotor, 4×(8×2,0) ml stripsrotor, 8 adaptere for rør på 0,5 ml og 8 adaptere for rør på 0,4 ml.