Du søkte etter: Punktskriver
VWR har temperaturskrivere, som er analoge og kan stilles inn for 24 timer, 1 uke eller 31 dager. Noen modeller logger både temperatur og luftfuktighet og har LCD-skjerm.
VWR har temperaturskrivere, som er analoge og kan stilles inn for 24 timer, 1 uke eller 31 dager. Noen modeller logger både temperatur og luftfuktighet og har LCD-skjerm.
12  treff i ditt søk
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (SIMEAB3500)
Produsent: Industrial Physics
Beskrivelse: Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define th...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (HERA6383-6)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: These recorders are ideal when ultra-low temperature freezers need to meet validation and regulatory requirements.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (REVC6185)
Produsent: REVCO TECHNOLOGIES
Beskrivelse: Papir for skrivere, Chart paper, for -86 and -40 °C freezers, +50…−115 °C, Hours (24) or Days (7)
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: JULES , RICHARD INSTRUMENTS
Beskrivelse: Chart for recorder, For distant recorders, –100…0 °C, Days (7)
Produsent: DICKSON
Beskrivelse: Disse selvstendige temperaturopptakerne på en Ø 100 mm plate gir en permanent registrering av temperaturer med en gjennomsnittlig responstid på 11 min...
Produsent: DICKSON
Beskrivelse: Disse registreringsapparatene brukes til å registrere temperaturverdier på en enkel og pålitelig måte. De gir brukerne umiddelbar tilgang til data og ...
Produsent: DICKSON
Beskrivelse: Chart for recorder, C428, 0...+500 °C
Artikkenummer: (620-0432)
Produsent: DICKSON
Beskrivelse: These are single use logger accurately records temperatures from start to finish of transport and documents adherence to critical storage environments...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: DICKSON
Beskrivelse: These 6" charts are designed for 6" chart recorders.
Artikkenummer: (620-1484)
Produsent: DICKSON
Beskrivelse: The vaccine chart recorder can be placed right inside the refrigerator or freezer along with the vaccines.
UOM: 1 * 60 Items
Artikkenummer: (620-6760)
Produsent: LAMBRECHT
Beskrivelse: For måling og registrering av luftfuktighet og temperatur, sabotasjesikkert. Dette termohygrometeret har måleelementer av høy kvalitet og svært presis...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: LAMBRECHT
Beskrivelse: Chart for recorder, 0…40 °C
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom