Grafregistreringsapparater for temperaturmåling, KT800
Leverandør: Dickson
620-2246EA 9850 NOK
DICKKT8P0 DICKKT8P2 DICKKT8P3
Grafregistreringsapparater for temperaturmåling, KT800
This chart recorder on Ø 203 mm disc provides more flexibility, a flip-up pen arm for fast pen and chart replacement and a digital display (620-2247 only). Remote K-thermocouple probe with replaceable sensor.
  • Brukeren kan velge temperaturområder og registreringstider
  • Synlige og hørbare signaler
  • 31 dagers tilgjengelig registreringstid
Leveringsinformasjon: Leveres med fire AA-batterier og nettspenning, en penn og sertifikat for fabrikkalibrering. Grafer må bestilles separat.