Resirkulasjonskjølere, FC-serien
Leverandør: Julabo
473-0024EA 0 NOK
473-0024 473-3220 473-3242 473-3221 473-0039 473-3241 473-3231 473-3232 473-0038 473-3230 473-3240
Resirkulasjonskjølere, FC-serien
Termostatbad Termostatbad, lukket Termostatbad med kjøling
Miljøvennlige resirkulasjonskjølere som sparer springvann. Enhetene er raske og kraftige og gir korte nedkjølingstider og høy effektivitet. Med det kompakte designet passer de både på og under arbeidsbenken. FC-enhetene har to separate multidisplayer (LED) for de faktiske verdiene og settpunktverdiene.
  • FC-modellene har innebygd varmeelement for oppvarmings- og nedkjølingsoppgaver
  • FC-kjølerne har justerbart forhold mellom inngangs- og utgangstemperaturen
  • Tilkoblingsmulighet for en ekstern PT100-sensor for ekstern måling og kontroll (T-modellene)
  • RS232-grensesnitt, tilkoblinger for inngangssignaler for standby og utgangssignaler for alarm
  • Tilkoblingsmulighet for ekstern programmering, temperaturregistrering, ekstern PT100-sensor (T-modellene)
Modellene med betegnelsen W er vannavkjølte og praktisk talt lydløse og har begrenset varmeutslipp til omgivelsene. Enhetene har permanent overvåkning av ytelsen ved hjelp av sensorer og beskyttelse mot overbelastning av pumpemotoren og kompressoren. Enhetene slås fullstendig av hvis det oppstår forstyrrelser. FC-modellene har et tidligvarslingssystem med hørbar alarm for lavt væskenivå, og begge enhetene har beskyttelse mot overskridelse av temperturgrenser og mot frost/tørrgang. Enhetene fylles enkelt fra forsiden og har et avtakbart luftegitter.
Maks. gjennomstrømning / maks. trykk:
FC-modellene: 20 l/min, 500 mbar trykk
FC S-modellene: 22 l/min, 1200 mbar trykk
FC T-modellene: 28 l/min, 3500 mbar trykk
"W" markerer modeller med vannkjøling.
Leveringsinformasjon: Leveres med 2 overganger med slangemothaker for slanger med indre diameter på 8 eller 12 mm. Alle enhetene med RS232-grensesnitt kan bruke EasyTemp-programvaren for styring via en PC. Programvaren kan lastes ned gratis. Ta kontakt med VWR hvis du vil ha mer informasjon.
NB: Merk: Kjølekapasitet ved +20, +10, +5, –10 og –20 °C