Du søkte etter: Temperaturkontrollsystemer
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: De PRESTO®-systemene dekker et driftstemperaturområde på –93 til +250 °C med stor kjøle- og varmekapasitet. Disse instrumentene kan kompensere fo...
Artikkenummer: (JULA9021709.D)
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Produsent: LAUDA
Beskrivelse: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Artikkenummer: (IKAA25004524)
Produsent: IKA
Beskrivelse: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: IKA
Beskrivelse: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Produsent: HUBER
Beskrivelse: Unistats® are the ideal solution for fast and precise thermal control of externally connected applications. These compact units enable previously unac...
Produsent: HUBER
Beskrivelse: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Artikkenummer: (HUBE2041.0001.01)
Produsent: HUBER
Beskrivelse: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom