Du søkte etter: Termostatbad / termostatbad med kjøling
8  treff i ditt søk
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: These powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CO...
Safer Human and Environmental Health
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: DYNEO™ DD refrigerated circulators are powerful cooling units suitable for internal or external applications between –50 and +200 °C. The circulators ...
Safer Human and Environmental Health
Spar penger med energieffektive sirkulatorer!
Dellastdrift er tilstrekkelig for de fleste temperaturkontrollprosesser på laboratoriet. Spar driftskostnader NÅ- samtidig som du reduserer miljøpåvirkningen.
BESTILL I DAG
Go Green - naturlige kjølemidler
Stol på +50 års erfaring
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Safer Human and Environmental Health
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: The MAGIO™ series of cooling and heating circulators operate with a working temperature range of –50 to +300 °C and heating capacity of up to 3 kW. Wi...
Safer Human and Environmental Health
Artikkenummer: (JULA9013701.33)
Produsent: JULABO GmbH
Beskrivelse: CORIO™ CP refrigerated/heating circulator combinations with stainless steel bath tanks for internal or external temperature applications from –50 to +...
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Produsent: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: A range of eco-friendly, refrigerated/heating circulating baths with an intuitive user-interface and sleek design. Units offer significant running cos...
Produsent: IKA
Beskrivelse: The CBC 5 is a powerful refrigerated and heating circulator with strong heating and cooling power with an operating temperature range of −25 to +200 °...
Produsent: HUBER
Beskrivelse: Their compact dimensions enable Ministats® to be placed in the smallest of spaces, for example in a laboratory fume cupboard or inside technical plant...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom