Kjøle- og varmetermostatbad er ideelle for temperaturoverføring til eksterne systemer og samtidig bruk av badtanken. Enhetene har høy kjøle-/varmekapasitet, noe som gir rask oppvarming og nedkjøling. Med Active Cooling Control opp til +200 °C (ikke ED- eller F12-modellene). FP-modellene har proporsjonal kjølekontroll som sørger for energibesparende drift og begrenser varmetilførselen til omgivelsene. Den avtakbare lufteristen gjør det enkelt å fjerne støv. Enkelte modeller har håndtak eller hjul for enkel transport. Alle modellene har en avløpsåpning på forsiden som gjør det enkelt å tappe ut badvæsken. Vanlige bruksområder: temperaturkontroll av eksterne, lukkede systemer, for eksempel spektrofotometre, refraktometre og viskosimetre. For samtidig temperaturkontroll av små gjenstander i termostatbadet.
- LED-temperaturdisplay for de faktiske verdiene og settpunktverdiene
- Tastatur for angivelse av settpunkt
- Justerbar funksjon for beskyttelse mot overtemperatur/uttørking
- Justerbar sikkerhetsbryter for overtemperatur / lavt væskenivå (flottør)
- Timerfunksjon
- RS232-grensesnitt
- Trepunktskalibrering
- System for tidlig varsling om lavt væskenivå og høy/lav temperatur
- Større temperaturområde og elektronisk justerbar pumpekapasitet
Modeller har i tillegg et godt lesbart VFD comfort-display for samtidig visning av interne/eksterne settpunkt og faktiske verdier samt PID-kaskadetemperaturkontroll for optimal intern og ekstern temperaturstabilitet.
Elektronisk justerbar pumpekapasitet og opplyst display som viser pumpenivå
Tilkoblingsmulighet for ekstern PT100-sensor for måling og kontroll
Innebygd programmodul med 10 programtrinn
HE-modeller:
Kan i tillegg leveres med en elektronisk modul med analoge innganger for temperaturregistrering og programmering av settpunkt.
Svært kraftig trykk- og sugepumpe, opptil 1,1 bar, elektronisk justerbar
ICC (Intelligent Cascade Control), selvoptimaliserende
TCF (Temperature Control Features) for båndgrense, innstilling av grenseverdi, kjøle-/varmehastighet og kontrolldynamikk
HL-modeller:
Har de samme funksjonene som HE, men har i tillegg et LCD-display med bakgrunnsbelysning og interaktiv meny samt tilkoblingsmulighet for magnetventiler eller HST Booster-varmeelement med ekstra oppvarmingskapasitet på 4 kW.
RS232-/RS485-grensesnitt for omfattende kommunikasjons- og nettverksmuligheter
Innebygd programmodul for seks 60-trinns programmer
Alle enhetene med RS232-grensesnitt kan bruke EasyTemp-programvaren for styring via en PC. Programvaren kan lastes ned gratis. Ta kontakt med Avantor hvis du vil ha mer informasjon.
Maks. gjennomstrømning / maks. trykk:
HE, HL: 22–26 l/min, 700 mbar trykk, 400 mbar sugeevne (med elektronisk justerbar pumpekapasitet)
NB: Merk: Kjølekapasitet ved +20, 0, –20, –30 og –40 °C