Hengetermostater
Leverandør: Julabo
461-0384EA 22350 NOK
461-0384
Hengetermostater
Termostatbad Termostatbad, åpent Termostatkontrollere
Varmehengetermostater med en rekke funksjoner for mange bruksområder.
  • Mekanisk justerbar trykkpumpe
  • Beskyttelse mot overtemperatur og lavt væskenivå hindrer skader
  • Kompakte enheter som passer til så å si alle tanker på opptil 50 liter og veggtykkelse på opptil 26 mm
  • Huset og deler som kommer i kontakt med væske, er lagd av rustfritt stål eller plast
  • Tilkoblingsmulighet for ekstern PT100-sensor
  • Innebygd programmodul for 10 programtrinn for tids- og temperaturavhengige prosesser
Egner seg til de mest krevende oppgavene, men har i tillegg ICC (Intelligent Cascade Control), selvoptimalisering og Temperature Control Features (TCF) for båndgrense, innstilling av grenseverdier, kjøle-/varmehastighet og kontrolldynamikk. Temperaturområde på opptil 300 °C
Passer for tanker på opptil 100 liter. Broen kan forlenges fra 31 til 66 cm. Innebygd kjølespiral for kjøling med springvann. Kraftig, elektronisk justerbar trykk- og sugepumpe. 3 kW oppvarmingskapasitet.
Maks. gjennomstrømning/maks. trykk:
SE-Z: 22 - 26 L/min, 700 mbar, 400 mbar sugeevne