Du søkte etter: Kolonitellere
VWR har kolonitellere som teller effektivt og med stor nøyaktighet. Kolonitellerne kommer også med programvare for å eksportere bilder og informasjon til videre analyse.
VWR har kolonitellere som teller effektivt og med stor nøyaktighet. Kolonitellerne kommer også med programvare for å eksportere bilder og informasjon til videre analyse.
20  treff i ditt søk
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Counter-Pen is a combination marker and digital counter designed for the laboratory and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen...
Artikkenummer: (710-2072)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Auto lite is the latest affordable, automated colony counting device. The Auto lite is available in one configuration and features simpl...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Premium 150 and Premium 90 HR colony counters and zone measurements systems.
Tilbud
Artikkenummer: (710-2246)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The MCC 2000 is designed for the rapid and accurate counting of bacterial colonies.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (INSC436000)
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: High technology colony counter with software that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (INSC437000)
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: High resolution colony counter that can be linked to a PC via a FireWire connection.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (INSC438000)
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: Scan 4000 is an ultra-high definition automatic colony counter and inhibition zone reader for high resolution colour reading of colonies and inhibitio...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (710-1868)
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: The Scan 100 is designed with a LED system and an ergonomic hand rest.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (INSC436300)
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: Automatic colony counter with a digital camera and high technology software.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Cole Parmer
Beskrivelse: Versatile unit can be used with 50 to 90 mm Petri dishes.
Produsent: SYNBIOSIS
Beskrivelse: ProtoCOL 3 is designed for colony counting, zone measuring (inhibition and AST), membranes, Petri-film™ and other applications including spiral plates...
Artikkenummer: (SYNBACOLAD2)
Produsent: SYNBIOSIS
Beskrivelse: aCOLade2 is designed with an antimicrobial protection. The pressure of marking a colony with a felt-tip pen registers a cumulative count. The pressure...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (710-1970)
Produsent: SYNBIOSIS
Beskrivelse: aCOLyte 3 HD uses a powerful algorithm for colony counting on pour plates and Spiral® plates.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (710-1700)
Produsent: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: The display with backlight for easy viewing in low light conditions. The audible alert can be turned off if desired, and the counting function can be ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (REIC13332600)
Produsent: REICHERT INC.
Beskrivelse: This manual colony counter is used in counting bacteria colonies that are presented against a dark background positioned to eliminate parallax errors.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (720-0098)
Produsent: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: Customising the colour and the brightness makes work easy. A total of 65 colour variations are available using the primary colours. The pressure sensi...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom