Du søkte etter: Kolorimeter
VWR har kolorimeter for blant annet vannanalyser. Modellene fins for analyser av en eller flere parametre. VWR har også et stort utvalg av kit til kolorimeter.
VWR har kolorimeter for blant annet vannanalyser. Modellene fins for analyser av en eller flere parametre. VWR har også et stort utvalg av kit til kolorimeter.
31  treff i ditt søk
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.73635.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (1.73632.0001)
Produsent: Merck
Beskrivelse: A handheld instrument designed for 'on the spot' measurements.
UOM: 1 * 1 Items
HMS
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: These portable colorimeters are designed for precise water analysis.
Produsent: WATER-ID PRIMELAB
Beskrivelse: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Produsent: Hach
Beskrivelse: The DR300 colorimeter is a reliable instrument that provides state-of-the-art data transfer capability and connection to Claros. Simple, intuitive ope...
Produsent: Hach
Beskrivelse: Generic pocket colorimeter DR300 instruments are intended for customised applications not included in standard analysis systems. They are available in...
Produsent: Hach
Beskrivelse: The LICO 620 and LICO 690 colorimeters are ideal for professional colour measurements of clear, transparent liquids with reference beam technology.
Artikkenummer: (705-0744)
Produsent: Hach
Beskrivelse: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: Comparator System 2000+ er et nøyaktig kolorimetrisk system for vanntesting til generell bruk. Det er et instrument av høy kvalitet for visuell sammen...
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: Accessory for colorimeter, Automatic, transmittance, Borosilicate glass cell, 6 inch (~152,4 mm) path length
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: The Lovibond® System 3000 are a series of single-scale, 3-field instruments for visually determining the colour of samples by direct comparison with c...
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: Disse settene er tilgjengelige for mange av de ofte brukte fargeskalaene, og er en praktisk måte å bestille hele utvalget av utstyr som kreves. Hvert ...
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: Et utvalg av spektrofotometriske fargemålere for fargebestemmelse av optisk klare prøver. Hver modell av PFX195 inkluderer et utvalg av ...
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: The RT300, RT400 and RT500 are versatile, portable spectrophotometers in a choice of diffuse/8° sphere or 0/45° optical geometry that are designed to ...
Artikkenummer: (705-0920)
Produsent: Lovibond
Beskrivelse: The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Lovibond Tintometer
Beskrivelse: En serie automatiske spektrofotometriske fargemålere for objektiv fargeanalyse av oljer, kjemikalier, petrokjemikalier, drivstoff og andre gjennomsikt...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom