Norway
Order Entry
Dewar-kar, type GSS
Dewar-kar, type GSS
Supplier:  KGW
Certificates
undefined
Dewar-kar, type GSS
Supplier:  KGW
Specifications
  • Catalog No:
  • 478-5435
  • 478-5432
  • 478-5144
  • 478-5143
  • 478-5142
  • 478-5433
  • 478-5436
  • 478-5431
  • 478-5434
  • Modell:
  • GSS 3000
  • GSS 1000
  • GSS 1000 W
  • GSS 6000
  • GSS 500
  • GSS 2000
  • Kapasitet:
  • 3 L
  • 1 L
  • 1 L
  • 6 L
  • 0,5 L
  • 2 L
  • Temperaturområde:
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • −200...+200 °C
  • Daglig fordampning:
  • 3,1 L
  • 0,9 L
  • 1,6 L
  • 2,9 L
  • 1,0 L
  • 1,1 L
  • Int.Ø:
  • 185 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 185 mm
  • 65 mm
  • 100 mm
  • Innvendig høyde:
  • 160 mm
  • 206 mm
  • 157 mm
  • 270 mm
  • 180 mm
  • 285 mm
  • Ext.Ø:
  • 200 mm
  • 107 mm
  • 122 mm
  • 200 mm
  • 87 mm
  • 122 mm
  • Total høyde:
  • 190 mm
  • 231 mm
  • 177 mm
  • 300 mm
  • 203 mm
  • 312 mm
Specifications
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Beskrivelse
    For
    Fp
    Availability
    Price
  • 478-5432
    2300
    Dewar
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 11 650,00
    kr 11 650,00
    1 * 1 Items
       kr 11 650,00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Modell
    GSS 1000
    Kapasitet
    1 L
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    −200...+200 °C
    Daglig fordampning
    0,9 L
    Int.Ø
    85 mm
    Innvendig høyde
    206 mm
    Ext.Ø
    107 mm
    Total høyde
    231 mm
  • 478-5435
    2302
    Dewar
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 19 025,00
    kr 19 025,00
    1 * 1 Items
       kr 19 025,00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Modell
    GSS 3000
    Kapasitet
    3 L
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    −200...+200 °C
    Daglig fordampning
    3,1 L
    Int.Ø
    185 mm
    Innvendig høyde
    160 mm
    Ext.Ø
    200 mm
    Total høyde
    190 mm
  • 478-5431
    2304
    Dewar
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 10 750,00
    kr 10 750,00
    1 * 1 Items
       kr 10 750,00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Modell
    GSS 500
    Kapasitet
    0,5 L
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    −200...+200 °C
    Daglig fordampning
    1,0 L
    Int.Ø
    65 mm
    Innvendig høyde
    180 mm
    Ext.Ø
    87 mm
    Total høyde
    203 mm
  • 478-5433
    2301
    Dewar
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 12 350,00
    kr 12 350,00
    1 * 1 Items
       kr 12 350,00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Modell
    GSS 1000 W
    Kapasitet
    1 L
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    −200...+200 °C
    Daglig fordampning
    1,6 L
    Int.Ø
    100 mm
    Innvendig høyde
    157 mm
    Ext.Ø
    122 mm
    Total høyde
    177 mm
  • 478-5434
    2303
    Dewar
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 13 975,00
    kr 13 975,00
    1 * 1 Items
       kr 13 975,00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Modell
    GSS 2000
    Kapasitet
    2 L
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    −200...+200 °C
    Daglig fordampning
    1,1 L
    Int.Ø
    100 mm
    Innvendig høyde
    285 mm
    Ext.Ø
    122 mm
    Total høyde
    312 mm
  • 478-5436
    2305
    Dewar
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 24 225,00
    kr 24 225,00
    1 * 1 Items
       kr 24 225,00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Modell
    GSS 6000
    Kapasitet
    6 L
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    −200...+200 °C
    Daglig fordampning
    2,9 L
    Int.Ø
    185 mm
    Innvendig høyde
    270 mm
    Ext.Ø
    200 mm
    Total høyde
    300 mm
Lids
Product Information
  • Catalog #
    Supplier #
    Beskrivelse
    For
    Fp
    Availability
    Price
  • 478-5142
    2680
    Loose lid insulating plug
    GSS 500
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 1 100,00
    kr 1 100,00
    1 * 1 Items
       kr 1 100,00
    Specifications:
    Specifications
    Modell
    Kapasitet
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    Daglig fordampning
    Int.Ø
    Innvendig høyde
    Ext.Ø
    Total høyde
  • 478-5143
    2681
    Loose lid insulating plug
    GSS 1000
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 1 100,00
    kr 1 100,00
    1 * 1 Items
       kr 1 100,00
    Specifications:
    Specifications
    Modell
    Kapasitet
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    Daglig fordampning
    Int.Ø
    Innvendig høyde
    Ext.Ø
    Total høyde
  • 478-5144
    2682
    Loose lid insulating plug
    GSS 1000 W + GSS 2000
    1
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr 1 175,00
    kr 1 175,00
    1 * 1 Items
       kr 1 175,00
    Specifications:
    Specifications
    Modell
    Kapasitet
    Environmentally Preferable
    Temperaturområde
    Daglig fordampning
    Int.Ø
    Innvendig høyde
    Ext.Ø
    Total høyde