Temperaturloggere, EBI20
Leverandør: EBRO
1601-0010 1601-0011 1601-0042 1601-0043 1601-0046 1601-0047
620-1555EA 2675 NOK
620-1555 620-1926 620-1748 620-1749 620-1751 620-1752
Temperaturloggere, EBI20
Dataloggere
Disse dataloggerne for temperatur- og fuktighetsdata kan registrere data automatisk. LCD-skjermen viser den målte verdien, batterinivået og måleenheten. Disse vanntette dataloggerne med NTC-føler gir pålitelige registreringer for transport og lagring.
  • Measurement frequency between 1 minute and 24 hours
  • One button for 'Start' and minimum/maximum values
  • Visual LED alarm
  • Memory mode: Endless measurement, start immediately until end of memory, start/stop measurement, start with key press
  • IP 67 protection
  • Applications: Transport, storage and process monitoring
No network connection required. Programming and evaluation with PC.
W×D×H: 69×48×22 mm
Weight: 45 g
Sertifiseringer: EN 12830. Software conforms to FDA 21 CFR Part 11. Factory calibration certificate.
Leveringsinformasjon: Leveres med et CR2450-batteri som kan skiftes av brukeren og som har en levetid på 24 måneder og et kalibreringssertifikat. Det anbefales å først bestille en startpakke med en datalogger, programvare og grensesnitt. Flere dataloggere kan bestilles separat.