Du søkte etter: Destruksjonssystemer
VWR fører både automatiske og halvautomatiske oppsluttningssystemer. Bordvarianten av destillasjonssystemet kommer med en eller flere prøveplasseringer ved større partier med prøver er nødvendig.
VWR fører både automatiske og halvautomatiske oppsluttningssystemer. Bordvarianten av destillasjonssystemet kommer med en eller flere prøveplasseringer ved større partier med prøver er nødvendig.
33  treff i ditt søk
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (1.08030.1000)
Produsent: Merck
Beskrivelse: Kjeldahl catalyst acc. to Wieninger, Innhold: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: I tillegg til de tradisjonelle Kjeldahl-tablettene på 5 g som tilføres som katalysatorer til oppslutningsblandingen, har Merck Millipore en tablett på...
HMS
Produsent: Merck
Beskrivelse: Kokestein-granulat ~ 1 - 2 mm
HMS
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Kjeldahl-tabletter er katalysatorer som fremmer nedbrytningsteget i Kjeldahl-metoden for bestemmelse nitrogen.
Artikkenummer: (330666A)
Produsent: VWR Chemicals
Beskrivelse: Dette produktet er ikke tilgjengelig i alle land. Vennligst sjekk med ditt lokale Avantor International-kontor eller leverandør.
UOM: 1 * 1 Each
HMS Sertifikater
Produsent: Bohlender
Beskrivelse: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Artikkenummer: (ACRO243920025)
Produsent: Thermo Scientific
Beskrivelse: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Innhold: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Diam: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
HMS
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Produsent: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Produsent: THOMPSON & CAPPER
Beskrivelse: Kjeldahl catalyst reagents in a convenient tablet form with a range of tablets to suit general and specific applications.
HMS
Artikkenummer: (BEHRB00217638)
Produsent: BEHR
Beskrivelse: The complete sample clean up station includes dropping funnel, clean-up column with glass frit, reducing flasks and stand.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (BEHRB00217639)
Produsent: BEHR
Beskrivelse: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Artikkenummer: (BIBB280MC)
Produsent: SciLabware
Beskrivelse: Convenient assembly of Quickfit® glassware for Kjeldahl digestion (nitrogen determination) and distillation.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BEHR
Beskrivelse: COD-bestemmelse er en svært viktig parameter for avløps- og kloakkmålinger. Behr arbeidsstasjoner garanterer COD-analyse i strengt samsvar med følgend...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom