  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Arbeidsstasjoner for Mineraliseirng
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/53/18989553.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Artikkenummer: (VELPF30300110)
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   [EN]HU 6 HYDROLYSIS UNIT 230V/50 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   A series of thermoreactors for digestion of samples for a range of analyses including COD, heavy metal, non metallic elements. The ECO 6 has the possi...
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Mineralisation workstation, Applikasjon: Tungmetaller, TMD 6
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   A range of digesters for use in laboratories performing analysis of diverse applications in food and feed, beverage (nitrogen, protein, Total Kjeldahl...
Artikkenummer: (705-0561)
Produsent:  Hach
Beskrivelse:   This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 minutes.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  BEHR
Beskrivelse:   Block digestion systems with high-quality corrosion-resistant block housing made of stainless steel. With 8, 12 or 20 sample slots for standard Kjelda...
Produsent:  BEHR
Beskrivelse:   The behrotest® workstation model SMA-ARB is a basic system for simultaneous aqua regia digestion of either 6 or 12 samples for heavy metals analysis.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 20
  1  2  3  Neste 