Du søkte etter: Dilutere
VWR har gravimetriske fortynningsapparater designet for automatisk lage løsninger i målbare mengder. Fortynning gjør arbeidet enklere. Med avansert teknologi og tidsbesparende. Et fortynningsapparat med mangfoldig programmeringskapasitet, enkel å operere ved håndtering av prøver.
VWR har gravimetriske fortynningsapparater designet for automatisk lage løsninger i målbare mengder. Fortynning gjør arbeidet enklere. Med avansert teknologi og tidsbesparende. Et fortynningsapparat med mangfoldig programmeringskapasitet, enkel å operere ved håndtering av prøver.
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis.
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis. Robotic arm with the 5 kg model features easy sample dropp...
Tilbud
Produsent: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: The Microlab® 600 dual syringe diluter is a semi-automated liquid handling instrument capable of dilutions up to 1:50000 in a single step. The precisi...
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Produsent: INTERSCIENCE
Beskrivelse: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Artikkenummer: (710-0862)
Produsent: IUL Instruments SA
Beskrivelse: Equipment specifically designed to facilitate the controlled addition of media into a homogeniser/lab blender bag using a load cell. The Pinch Dilutor...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Aes Laboratoire
Beskrivelse: The Dilumat™ series of gravimetric diluters feature a detachable control unit with a modern, user friendly and intuitive interface, that enables remot...
Artikkenummer: (GOSSS-DILUTER-1)
Produsent: Corning
Beskrivelse: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom