Dispenser, ceramus®
Leverandør: Hirschmann Laborgeräte
ceramus®
613-3228EA 7375 NOK
613-3228 613-3237 613-3227 613-3253 613-3231 613-3254 613-3243 613-3232 613-3224 613-3236 613-3244 613-3223
Dispenser, ceramus®
Flasketoppdispensere
Fast eller variabelt volum, autoklaverbar.
  • Mikrometrisk justeringsknapp for finjustering
  • Det keramiske stempelet er uknuselig, svært nøyaktig og har praktisk talt ingen varmeekspansjon
  • Praktisk resirkuleringssystem for rask skylling uten reagenstap
  • Konformitetssertifisert
Bestillingsinformasjon: Ceramu®-dispensere leveres med A45-gjenge, 3 adaptere (A32, A38, S40), 1 oppsugingsrør med skrukobling, utløpsrør, serienummer.