Byrette, digital, solarus®
Leverandør: Hirschmann Laborgeräte
solarus®
613-3255EA 19100 NOK
613-3255 613-1476 613-3256
Byrette, digital, solarus®
Byretter
Variabelt volum.
  • Det innebygde solcellepanelet tilfører energi til de elektroniske komponentene, blant annet det digitale displayet, slik at det ikke lenger er nødvendig å skifte eller lade batterier
  • Det brukervennlige resirkuleringssystemet sørger for rask klargjøring uten reagenstap
  • Toveis RS232-utgang
  • Deler som kommer i kontakt med væsker kan autoklaveres
  • Konformitetssertifisert
Bestillingsinformasjon: Byrettene med A45-gjenger leveres med tre adaptere (A32, A38 og S40), utløpsrør, oppsugingsrør med låseskrue, serienummer og testsertifikat.