  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Kjeldahl-destillasjonssystemer
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (701-0227)
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 159 combines all the advantages of a fully automatic distillation with the added benefits of integrated colorimetric titration (AOAC approved)...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (701-0224)
Produsent:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (WITG2.530.000)
Produsent:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  BEHR
Beskrivelse:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 7  av 7