Du søkte etter: Frysetørkere
VWR har frysetørkere og frysetørresystem. Frysetørkerne kommer i flere størrelser og utforminger, noen modeller har oppsamler for nedfrysing til –50 °C, kaskadesamler for kjøling til –84 °C, tørkekammer med 12 eller 16 porter og flere ventiler.
VWR har frysetørkere og frysetørresystem. Frysetørkerne kommer i flere størrelser og utforminger, noen modeller har oppsamler for nedfrysing til –50 °C, kaskadesamler for kjøling til –84 °C, tørkekammer med 12 eller 16 porter og flere ventiler.
6  treff i ditt søk
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: FreeZone® bench top freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limi...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: Utformet for å dekke frysetørkingsbehovene til forskningslaboratorier og forsøksanlegg. Samlere som når –50 °C, fås med en kapasitet fra 1 til 18...
Artikkenummer: (LBCP780701030)
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM: 1 * 1 Items
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Artikkenummer: (LBCP7522700)
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (535-0412)
Produsent: LABCONCO
Beskrivelse: The FreeZone® Triad™ freeze drying system is an all inclusive bench top lyophiliser for 4 samples on the left side and stoppering tray dryer processin...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom