Strømforsyning, mini, EV245
Leverandør: Consort
730-1530EA 10175 NOK
730-1530 CONSEV1450-CH CONSEV1450-UK
Strømforsyning, mini, EV245
Strømkilder
Anbefalt for mini horisontale og vertikale geler.
  • Den manuelle programmeringen gjør det mulig å angi spenningen, strømmen, effekten og tiden for en rutinemessig elektroforesekjøring. Parametrene kan endres midlertidig uten å avbryte kjøringen
  • Tidsstyrt drift: Mikrodatamaskinen avbryter kjøringen automatisk når nedtellingen til den valgte verdien er fullført, og det høres en lydalarm
  • Automatisk gjenoppretting etter strømsvikt: etter en strømsvikt vil systemet automatisk fortsette kjøringen til den gjenværende tiden utløper
  • Enheten har funksjoner for konstant spenning, konstant strøm og konstant effekt med automatisk overgang og viser hvilken parameter som holdes konstant
Leveringsinformasjon: Leveres med bruksanvisning og strømledning.