Du søkte etter: Elektroforesesystemer
Med et elektroforese-system kan du kjøre flere gel-kar samtidig. Elektroforese er å separere DNA, RNA og protein basert på molekylstørrelsen. Elektroforese-kar kommer i både vertikale og horisontale formater.
Med et elektroforese-system kan du kjøre flere gel-kar samtidig. Elektroforese er å separere DNA, RNA og protein basert på molekylstørrelsen. Elektroforese-kar kommer i både vertikale og horisontale formater.
55  treff i ditt søk
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (700-0842)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: With its extra wide design, the Midi ExW is ideal when there is a need to run lots of samples (up to 200) in just a short distance, for example, when ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-0814)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Capable of rapidly running up to 160 samples, the Midi S is a compact, but highly efficient, electrophoresis system. Versatility is built-in, with six...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-0003)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Mini Gel II er et fullstendig elektroforesesystem, som omfatter alle komponenter som kreves for å støpe og kjøre horisontale geler - geltrau, kammer, ...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-0880)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Wider than the Maxi S Plus, the Maxi M model can accommodate up to 168 samples but still with an economical footprint.
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Real Time electrophoresis systems have revolutionised DNA electrophoresis. it is no longer necessary to remove a gel from a tank, place it onto a...
Artikkenummer: (700-0910)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This 'extra wide' Maxi tank was developed especially for large sample numbers and rapid separation times. Accommodating up to 10 microtitre combs, the...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-0292)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: shiroGEL Mini vertikalt PAGE-system er modulært, slik at PAGE og elektroblotting kan utføres i samme tank, ganske enkelt ved å bytte innlegg. Systemet...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For 16×14 cm gels, the Twin M is a versatile system for SDS PAGE applications, in addition to non denaturing electrophoresis of proteins, SSCPs and di...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The PerfectBlue Twin S system is designed for rapid separation of typical 10×10 cm mini gels. Due to its small size and a separation capacity of 6 to ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Artikkenummer: (700-0758)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The PerfectBlue Mini M electrophoresis system is a very convenient size for a wide range of routine uses. Supplied with two combs, but with a wide ran...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-0777)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Capable of running 12×14 cm gels, the largest of the 'Mini' range still offers the convenience of direct gel casting in the tray, in an easy to manage...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (700-0799)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The 'Revolution' series includes a buffer circulation system, powered by the electrodes themselves. Hydrogen bubbles produced at the cathode pass up a...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Elektroforesesystemer av typen shiroGEL horisontal er konstruert for enkel og trygg bruk, og tilbehøret er laget for å tåle daglig bruk. Geltanken og ...
Artikkenummer: (730-0340)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: This 96-well format horizontal gel electrophoresis unit is compatible with 8-channel multichannel pipettes, and matches up with a standard 96-well pla...
UOM: 1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom