VWR® Mini Gel II, Elektroforesesystem
Leverandør: VWR
VWR®
700-0003EA 11925 NOK
700-0003 700-0005 700-0004
VWR® Mini Gel II, Elektroforesesystem
Elektroforesesystemer Horisontal gelelektroforesesystemer
Mini Gel II er et fullstendig elektroforesesystem, som omfatter alle komponenter som kreves for å støpe og kjøre horisontale geler - geltrau, kammer, støpeenhet, geltank og digital strømforsyning.
  • Geltanken og geltrauene er støpt for lekkasjesikker bruk og lang levetid, og lokket på geltanken har luftehull for å avlede varme under elektroforesen
  • Strømforsyningen kobles enkelt fra geltanken, slik at tanken kan rengjøres
  • Modus- og piltaster på membrantastaturet gjør det enkelt å programmere, og alle parametrene vises på en digital skjerm
  • Støpesettene er utformet for støping av geler uten bruk av tape og formen har flere spor for å holde kammene på plass
  • Elektrodene ligger i kassetter som beskytter dem mot skade
Leveringsinformasjon: Leveres med geltank, strømforsyning for direkte tilkobling og standard gelstøpesett. Standard støpesett inkluderer gelbrett på 12,5×13 cm, to geltrau på 12,5×6 cm, fire kammer på 14/28 tenner (1 mm) og en støpeform. Støpesettet Optional Micro inkluderer fire UV-gjennomsiktige geltrau på 6×6 cm, to kammer på 5/8 tenner (1 mm) og en støpeform.