Du søkte etter: Vertikal gelelektroforesesystemer
14  treff i ditt søk
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Artikkenummer: (700-0292)
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: shiroGEL Mini vertikalt PAGE-system er modulært, slik at PAGE og elektroblotting kan utføres i samme tank, ganske enkelt ved å bytte innlegg. Systemet...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The largest of the series, the Twin L can accommodate 20×20 cm gels for the simultaneous separation of up to 50 samples making this system ideally sui...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: Extra wide, for gels 20×10 cm, Twin ExW S is ideally suited to rapid analytical separations or large sample separation. The combination of the triple-...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: For 16×14 cm gels, the Twin M is a versatile system for SDS PAGE applications, in addition to non denaturing electrophoresis of proteins, SSCPs and di...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The PerfectBlue Twin S system is designed for rapid separation of typical 10×10 cm mini gels. Due to its small size and a separation capacity of 6 to ...
Produsent: VWR Collection
Beskrivelse: The shiroGEL vertical 20 offers application flexibility and is distinguished by its ease of gel casting and set-up, requiring only four screws to secu...
Artikkenummer: (720-2856)
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Elektroforesesystem, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Artikkenummer: (730-0311)
Produsent: OWL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Owl™ P81 er et kompakt, enkelsidig vertikalt elektroforesesystem for rask proteinanalyse.
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (732-1427)
Produsent: EDVOTEK EUROPE LTD
Beskrivelse: Designed for separation of proteins on polyacrylamide gels, the MV10 unit holds one 9×19 cm gel cassette and can accommodate most pre-cast or self-mad...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (80-6418-77)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: The simple, modular design of miniVE vertical electrophoresis system consolidates all the small parts for electrophoresis and blotting into one conven...
UOM: 1 * 1 Items
Artikkenummer: (80-6479-57)
Produsent: Cytiva
Beskrivelse: The key to outstanding, reproducible electrophoresis results is temperature control. Gels unequally cooled on their two faces produce slanted bands ap...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: Roth Carl
Beskrivelse: Elektroforesesystem, Vertical dual plate electrophoresis, Mini vertical dual plate, Standard, 200×140 mm, Volum: 20 gels
Produsent: Roth Carl
Beskrivelse: Elektroforesesystem, Vertical dual plate electrophoresis, Maxi vertical dual plate, Standard, 285×275 mm, Volum: 48 gels
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom