Du søkte etter: Elektroporatorer
Et elektroporeringssystem er utviklet for rask behandling av flere prøver. VWR har flere typer elektroporatorer tilgjengelige i vårt sortiment.
Et elektroporeringssystem er utviklet for rask behandling av flere prøver. VWR har flere typer elektroporatorer tilgjengelige i vårt sortiment.
9  treff i ditt søk
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (ny)
Vurder dette søkeresultatet
Produsent: EPPENDORF
Beskrivelse: Multiporatoren® er utformet for elektroporering av eukaryotiske celler. Blant bruksområdene er transfeksjon av animalske og humane cellelinjer, embryo...
Artikkenummer: (BTXI45-0654)
Produsent: BTX
Beskrivelse: The High Throughput ECM™ 630 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
UOM: 1 * 1 Items
Produsent: BTX
Beskrivelse: Gemini twin-wave electroporators are flexible systems allowing both square wave and exponential decay wave electroporation in a single unit. These wav...
Produsent: BTX
Beskrivelse: The ECM 2001+ is a multifunctional electrofusion and square wave electroporation generator. The ability to generate both AC and DC waves allows for fa...
Produsent: BTX
Beskrivelse: The ECM™ 630 is an exponential decay wave electroporation generator providing a broad range of voltage and time constants for full flexibility in vary...
Produsent: BTX
Beskrivelse: Elektroporasjonssystem, BTX, AgilePulse™ in vivo (intra-muscular), med: AgilePulse™ IM pulse generator, parallel needle array handle, 6×10mm needle array 6 mm gap (3 each), 4×5 mm needle array 4 mm gap (3 each), cables and manual
Produsent: BTX
Beskrivelse: The ECM™ 830 is a square wave pulse generator designed for in vitro and in vivo electroporation applications. Square wave technology provides the adva...
Produsent: BTX
Beskrivelse: The High Throughput ECM™ 830 system offers a multi-well electroporation technology for processing multiple samples in seconds. Using the HT multi-well...
Produsent: BTX
Beskrivelse: The ECM 399 system is an economical electroporation system for gram negative bacteria and yeast applications. Ideal for basic transformation in resear...
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Produkt (er) merket med dette symbolet er ikke lenger tilgjengelig og selges til lageret er tomt. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom