  • Produktkategori
  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Fordampere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/06/18945206.jpg
VWR har fordampere og rotasjonsfordampere.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"26"
  Listevisning Easy View (ny)
Sorter etter:
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotasjonsfordampere med innebygd varmebad, sikker og enkel betjening via ergonomisk kontrollenhet foran.
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the fami...
Artikkenummer: (531-1048)
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   These entry-level evaporators are ideal for all standard evaporation applications in universities and research laboratories. The functions of the RV10...
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rotasjonsfordampere med innebygd varmebad og vakuumkontroller. Enhetene har USB-grensesnitt, sentralt display for automatisk programmering av destilla...
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   These Hei-VAP devices, with hand lift, are ideally suited for all standard applications. Parameters can be controlled with the simple turn of a knob.
Produsent:  LABCONCO
Beskrivelse:   The refrigerated CentriVap centrifugal concentrator is designed to rapidly concentrate multiple small heat-sensitive samples, such as RNA and proteins...
Produsent:  LABCONCO
Beskrivelse:   This system uses nitrogen blow down, vortex motion and heat to speed evaporation of up to 48 small samples or eight 450 milliliter samples at once.
UOM:  1 * 1 Items
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   Evaporator, rotary, Hei-VAP, Hei-VAP Advantage HL, G5, belagt*, Temperaturområde (°C): 20...210, Rotasjonshastighet (min-1): 20 - 280, Badkapasitet (l): 4,5, B×D×H (mm): 490×395×430
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 8  av 26
  1  2  3  4  Neste