  • Kriteria
  • Produsent
  • Begrens produsenter
    Sort by:
  • Søk i resultater
Kjølere til rotasjonsfordampere
https://no.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/47/18989747.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Rutenett Easy View (ny)
Sorter etter:
Artikkenummer: (531-0991)
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   This compact device with centrifugal drive pump provides cooling (between −20 and +40 °C) for any research application. Designed for use with rotary e...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (181-0470)
Produsent:  KNF
Beskrivelse:   This chiller is characterised by its compact design and the small footprint. The easy filling of the unit combined with splash-water proofed membrane...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HUBE3033.0007.99)
Produsent:  HUBER
Beskrivelse:   This air-cooled chiller provides a dedicated cooling service to all small bench top rotary evaporators and features a unique space-saving L-form. When...
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (531-0459)
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   This small chiller is suitable for use with all bench top evaporators. Ideal for routine applications.
UOM:  1 * 1 Items
Artikkenummer: (HEID591-00220-00)
Produsent:  HEIDOLPH
Beskrivelse:   This chiller should be placed directly besides the evaporator to ensure a sufficient pump performance.
UOM:  1 * 1 Items
Pris på forespørsel
Lager for dette produktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
Lager for dette punktet er begrenset, men kan være tilgjengelig i en lagerbygning i nærheten av deg. Vennligst sørg for at du er logget inn på nettstedet, slik at tilgjengelige lager kan vises. Hvis call er fortsatt vises og du trenger hjelp, kan du ringe oss på 1-800-932 - 5000.
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
NB Dette produkt er regulert i henhold til norsk lov.
Dersom ytterligere informasjon er nødvendig fra deg vil du bli kontaktet av VWR via e-post.
OBS! Etanol er underlagt bestemmelse om særavgift, jfr LOV-1993-05-19-11-§1. VWR selger kun etanol til kunder som kan fremlegge avgiftsfritak for udenaturert etanol, jfr. § 3-3-7 ( forskrifter om særavgifter).
Dette produktet har blitt blokkert for din organisasjon. Ta kontakt med din innkjøpsavdeling for mer informasjon.
Det opprinnelige produktet er ikke lenger tilgjengelig. Varen som vises er tilgjengelig.
Dette produktet er ikke lenger tilgjengelig. Alternativer kan være tilgjengelige ved å søke med VWR Katalognummer ovenfor. Hvis du trenger ytterligere hjelp, ring VWR kundeservice 22900000
1 - 5  av 5